Learn More
2,3-O-Isopropilideno-1,6-ditosil-L-sorbosa, TRC
Código de producto. 30401499
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401499 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30401499 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI8249252G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-O-Isopropylidene-1,6-ditosyl-L-sorbose
CAS 2484-55-1
Fórmula molecular C23 H28 O10 S2
Cantidad 2 g
Sinónimo 2,3-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose 1,6-Bis(4-methylbenzenesulfonate), 2,3-O-Isopropylidene-α-L-sorbofuranose 1,6-Di-p-toluenesulfonate
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O10S2/c1-15-5-9-17(10-6-15)34(25,26)29-13-19-20(24)21-23(31-19,33-22(3,4)32-21)14-30-35(27,28)18-11-7-16(2)8-12-18/h5-12,19-21,24H,13-14H2,1-4H3/t19-,20+,21-,23-/m0/s1
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2O[C@@]3(COS(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O
Nombre IUPAC [(3aS,5S,6R,6aS)-6-hidroxi-2,2-dimetil-3a-[(4-metilfenil)sulfoniloximetil]-6,6a-dihidro-5H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]metil 4-metilbencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 528.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.1124