Learn More
2,3-O-ciclohexilideno-beta-D-ribofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-O-Cyclohexylidene-beta-D-ribofuranose |
| CAS | 177414-91-4 |
| Fórmula molecular | C11H18O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (6'R)-6'-(hydroxymethyl)tetrahydrospiro[cyclohexane-1,2'-furo[3,4-d][1,3]dioxol]-4'-ol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18O5/c12-6-7-8-9(10(13)14-7)16-11(15-8)4-2-1-3-5-11/h7-10,12-13H,1-6H2/t7-,8?,9?,10?/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1OC(O)C2OC3(CCCCC3)OC12 |
| Nombre IUPAC | (6R)-6-(hidroximetil)espiro[3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-2,1'-ciclohexano]-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1154 |