Learn More
2'/3'-O-Acetil ADP Ribosa, Sal Sódica (Una mezcla de 2' y 3'-O-Acetil ADP Ribosa), TRC
Código de producto. 30133484
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133484 25 mg 25 miligramos
30008834 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133484 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17380525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312013-29-8
Fórmula molecular C17H23N5Na2O15P2
Peso molecular (g/mol) 645.32
Sinónimo Adenosine 5'-(trihydrogen diphosphate) P'→5-Ester with D-ribose 2-Acetate Sodium Salt (1:2)
Nombre IUPAC tetrasodio; [[(2R,3S,4R)-3-acetiloxi-4,5-dihidroxioxolan-2-il]metoxi-oxidofosforilo] [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxilán-2-il]fosfato de metil; [[(2R,3R,4R)-4-acetiloxi-3,5-dihidroxixolano-2-il]metoxi-oxidofosforilo] [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-3,4-dihidroxioxilán-2-il]metilfosfato
SMILES O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H](N3C=NC4=C3N=CN=C4N)[C@H](O)[C@@H]2O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)OC1O.O[C@H]5[C@@H](OC(C)=O)C(O)O[C@@H]5COP(OP(OC[C@H]6O[C@@H](N7C=NC8=C7N=CN=C8N)[C@H](O)[C@@H]6O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'/3'-O-Acetyl ADP Ribose Disodium Salt (A mixture of 2' and 3'-O-Acetyl ADP Ribose)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C17H25N5O15P2.4Na/c1-6(23)34-13-8(36-17(27)12(13)26)3-33-39(30,31)37-38(28,29)32-2-7-10(24)11(25)16(35-7)22-5-21-9-14(18)19-4-20-15(9)22;1-6(23)34-13-11(25)8(36-17(13)27)3-33-39(30,31)37-38(28,29)32-2-7-10(24)12(26)16(35-7)22-5-21-9-14(18)19-4-20-15(9)22;;;;/h2*4-5,7-8,10-13,16-17,24-27H,2-3H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H2,18,19,20);;;;/q;;4*+1/p-4/t2*7-,8-,10-,11-,12-,13-,16-,17?;;;;/m11..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.0461