Learn More
Éter metílico de 2,3-O-(1-metiletilideno)-beta-L-eritropentopiranósido-4-ulosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-L-erythropentopyranosid-4-ulose Methyl Ether |
| CAS | 22596-25-4 |
| Fórmula molecular | C9H14O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4H-1,3-Dioxolo[4,5-c]pyran','β-L-erythro-pentopyranosid-4-ulose Deriv, β-2,3-O-Isopropylidene-L-erythro-pentopyranosid-4-ulose |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-12-8(11-3)7(6)14-9/h6-8H,4H2,1-3H3/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@]2([H])[C@@](C(CO1)=O)([H])OC(C)(O2)C |
| Nombre IUPAC | (3aS,4S,7aR)-4-metoxi-2,2-dimetildihidro-4H-[1,3]dioxolo[4,5-c]piran-7(6H)-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 202.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.08 |