Learn More
2,3-O-(1-Metiletilideno)-beta-D-fructopiranosa 1-Sulfamato, Mikromol™
Código de producto. 17981286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17981286 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17981286 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1348.020025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2,3-O-(1-metiletilideno)-beta-D-fructopiranosa 1-Sulfamato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,5-Desisopropylidene Topiramate
CAS 106881-41-8
Nombres de analitos o componentes 4,5-Desisopropylidene Topiramate
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C9 H17 N O8 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,3-O-(1-Methylethylidene)-beta-D-fructopyranose 1-Sulfamate, 5H-1,3-Dioxolo[4,5-b]pyran, beta-D-fructopyranose deriv., Topiramate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO8S/c1-8(2)17-7-6(12)5(11)3-15-9(7,18-8)4-16-19(10,13)14/h5-7,11-12H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,13,14)/t5-,6-,7+,9+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)CO[C@@]2(COS(=O)(=O)N)O1
Nombre IUPAC [(3aS,6R,7R,7aS)-6,7-dihidroxi-2,2-dimetil-5,6,7,7a-tetrahidro-[1,3]dioxolo[4,5-b]piran-3a-il]metil sulfamato
Peso molecular (g/mol) 299.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 299,0675 g/mol