Learn More
Éster bis(1,1-dimetiletílico) del ácido 2',3'-O-(1-metiletilideno)-6-tio-5'-inosínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-O-(1-Methylethylidene)-6-thio-5'-inosinic Acid Bis(1,1-Dimethylethyl) Ester |
| CAS | 1375103-71-1 |
| Fórmula molecular | C21H33N4O7PS |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H33N4O7PS/c1-19(2,3)31-33(26,32-20(4,5)6)27-9-12-14-15(30-21(7,8)29-14)18(28-12)25-11-24-13-16(25)22-10-23-17(13)34/h10-12,14-15,18H,9H2,1-8H3,(H,22,23,34)/t12-,14?,15?,18+/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OP(=O)(OC[C@H]1O[C@@H](C2OC(C)(C)OC12)n3cnc4C(=S)N=CNc34)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | fosfato de ditert-butilo [(4S,6R)-2,2-dimetil-4-(6-sulfanilideno-3H-purin-9-il)-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 516.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.1808 |