Learn More
Clorhidrato de éster 2-[(3-nitrofenil)metileno]-3-oxo-butanoico y ácido 2-[(3,3-difenilpropil)metilamino]-1,1-dimetiletílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[(3-Nitrophenyl)methylene]-3-oxo-butanoic Acid 2-[(3,3-Diphenylpropyl)methylamino]-1,1-dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 929212-20-4 |
| Fórmula molecular | C31H34N2O5.HCl |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (E)-1-((3,3-Diphenylpropyl)(methyl)amino)-2-methylpropan-2-yl 2-(3-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H34N2O5.ClH/c1-23(34)29(21-24-12-11-17-27(20-24)33(36)37)30(35)38-31(2,3)22-32(4)19-18-28(25-13-7-5-8-14-25)26-15-9-6-10-16-26;/h5-17,20-21,28H,18-19,22H2,1-4H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(CCC(c1ccccc1)c2ccccc2)CC(C)(C)OC(=O)C(=Cc3cccc(c3)[N+](=O)[O-])C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-[(3-nitrofenil)metilideno]-3-oxobutanoato de [1-[3,3-difenilpropil(metil)amino]-2-metilpropan-2-ilo]; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 551.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 550.2234 |