Learn More
2-(3-nitrofenil)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Nitrophenyl)ethanamine |
| CAS | 83304-13-6 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4-5,9H2 |
| SMILES | NCCc1cccc(c1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-(3-nitrofenil)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 166.177 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.074 |