Learn More
Anhídrido 2,3-naftálico, TRC
Código de producto. 30467001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30467001 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30467001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN3630001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Naphthalic Anhydride
CAS 716-39-2
Fórmula molecular C12 H6 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Naphtho[2,3-c]furan-1,3-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(14)15-11/h1-6H
SMILES O=C1OC(=O)c2cc3ccccc3cc12
Nombre IUPAC benzo[f][2]benzofurano-1,3-diona
Peso molecular (g/mol) 198.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0317