Learn More
Ácido 2,3-naftalenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Naphthalenedicarboxylic Acid |
| CAS | 2169-87-1 |
| Fórmula molecular | C12H8O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-NDA, 2,3-Naphthalic Acid, NSC 16063, Naphthalene-2,3-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido naftaleno-2,3-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0423 |