Learn More
2,3-Naftalenodicarboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994791 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11994791 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11984791 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994791 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 294725000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7149-49-7 | C12H8O2 | 184.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7149-49-7
Fórmula molecular C12H8O2
Peso molecular (g/mol) 184.19
Clave InChI ZIPLKLQPLOWLTM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-naphthalenedicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedialdehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, 2,3-naphthalenedicarbaldehyde, naphthalene-2,3-dialdehyde, 2,3-nda, 2,3-diformylnaphthalene, 2,3-naphthalene dicarboxaldehyde, nnaphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde nda
PubChem CID 96400
Nombre IUPAC naftaleno-2,3-dicarbaldehído
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)C=O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3-Naphthalenedicarboxaldehyde
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 134.0°C to 135.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C10H6(CHO)2
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3-Naphthalenedicarboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.