Learn More
2-(3-Metilfenoxi)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351787 10 g 10 g
11341787 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04984.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13605-19-1 | Molecular Formula: C9H12O2 | Molecular Weight: 152.193 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13605-19-1
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00014035
Clave InChI FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
PubChem CID 83611
Nombre IUPAC 2-(3-metilfenoxi)etanol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Punto de ebullición 104°C to 105°C (3 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 2247221
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%