Learn More
2-(3-Metilfenoxi)etanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341787 2 g 2 g
11351787 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04984.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13605-19-1
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00014035
Clave InChI FDBXUXVQIOQYIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methylphenoxy ethanol, 2-m-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-3-methylphenoxy, ethylene glycol mono-m-tolyl ether, m-cresoxyethanol, 2-3-tolyloxy ethanol, ethanol, 2-m-tolyloxy, 2-3'-methylphenoxy ethanol, ethylene glycol m-cresyl ether, 2-3-methylphenoxy ethan-1-ol
PubChem CID 83611
Nombre IUPAC 2-(3-metilfenoxi)etanol
SMILES CC1=CC(=CC=C1)OCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methylphenoxy)ethanol
Punto de ebullición 104°C to 105°C (3 mmHg)
Cantidad 2 g
Beilstein 2247221
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%