Learn More
2,3-(metilendioxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde |
| CAS | 7797-83-3 |
| Fórmula molecular | C8H6O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O3/c9-4-6-2-1-3-7-8(6)11-5-10-7/h1-4H,5H2 |
| SMILES | O=Cc1cccc2OCOc12 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzodioxol-4-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 150.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0317 |