Learn More
2-[3-(Metilamino)-1-(2-tienil)propil]-1-naftalenol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30137030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137030 50 mg 50 miligramos
30006793 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137030 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCM28721050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1033719-36-6
Fórmula molecular C18H19NOS • HCl
Peso molecular (g/mol) 297.423646
Sinónimo Duloxetine EP Impurity E
SMILES CNCCC(C1=CC=CS1)C2=C(O)C3=CC=CC=C3C=C2.[HCl]
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthalenol Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-15(17-7-4-12-21-17)16-9-8-13-5-2-3-6-14(13)18(16)20;/h2-9,12,15,19-20H,10-11H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.0954