Learn More
2-[[(3-Metil-4-nitro-2-piridinil)metil]sulfinil]-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((3-Methyl-4-nitro-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 142384-07-4 |
| Fórmula molecular | C14H12N4O3S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N4O3S/c1-9-12(15-7-6-13(9)18(19)20)8-22(21)14-16-10-4-2-3-5-11(10)17-14/h2-7H,8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | O=S(CC1=NC=CC([N+]([O-])=O)=C1C)C2=NC3=CC=CC=C3N2 |
| Nombre IUPAC | 2-[(3-metil-4-nitropiridin-2-il)metilsulfinil]-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 316.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.063 |