Learn More
2- 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole (Lansoprazole Sulphone), Mikromol™
Descripción
2- 3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil]sulfonil]-1H-benzimidazol (Lansoprazol Sulfona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lansoprazole Sulfone |
| CAS | 131926-99-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Lansoprazole Sulfone |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H14 F3 N3 O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lansoprazole Imp. B (EP), Lansoprazole USP Related Compound A, Lansoprazole USP RC A, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphonyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Sulphone, Lansoprazole Related Compound A, Lansoprazole Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F3N3O3S/c1-10-13(20-7-6-14(10)25-9-16(17,18)19)8-26(23,24)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(CS(=O)(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfonil]-1H-bencimidazol |
| Mostrar más |