Learn More
2- 3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Mikromol™
Descripción
2- 3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metil]sulfanil]-1H-benzimidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| CAS | 103577-40-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl)sulphanyl]-1H-benzimidazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H14 F3 N3 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Lansoprazole Imp. C (EP), Lansoprazole USP Related Compound B, Lansoprazole USP RC B, 2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-2-yl]methyl]sulphanyl]-1H-benzimidazole, Lansoprazole Related Compound B, Lansoprazole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | Cc1c(OCC(F)(F)F)ccnc1CSc2nc3ccccc3[nH]2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridin-2-il]metilsulfanil]-1H-benzimidazol |
| Mostrar más |