Learn More
2- 3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metil]sulfinil]-5-metoxi-O-metil-1H-benzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[([3-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)-2-pyridyl]methyl)sulfinyl]-5-methoxy-O-methyl-1H-benzimidazole |
| CAS | 1184993-29-0 |
| Fórmula molecular | C18 H18 F3 N3 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxy Lansoprazole Methoxymethyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18F3N3O4S/c1-11-15(22-6-5-16(11)27-9-18(19,20)21)8-29(25)17-23-13-4-3-12(28-10-26-2)7-14(13)24-17/h3-7H,8-10H2,1-2H3,(H,23,24) |
| SMILES | COCOc1ccc2nc([nH]c2c1)S(=O)Cc3nccc(OCC(F)(F)F)c3C |
| Nombre IUPAC | 6-(metoximetoxi)-2-[[3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridil]metilsulfinil]-1H-benzimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 429.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 429.097 |