Learn More
Ácido 2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10481504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10481504 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10132794 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481504 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49601DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 475105-77-2
Fórmula molecular C10H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 204.185
Número MDL MFCD08741426
Clave InChI JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 23146305
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97%