Learn More
Ácido 2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10132794
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10132794 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10481504 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10132794 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 475105-77-2
Fórmula molecular C10H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 204.185
Número MDL MFCD08741426
Clave InChI JHLHKCWPDVKWNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-carboxyphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl benzoic acid, benzoic acid, 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 23146305
Nombre IUPAC ácido 2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzoico
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97%