Learn More
2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10123324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10123324 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10001634 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10123324 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49604CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 879896-54-5
Fórmula molecular C10H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 188.186
Número MDL MFCD09702359
Clave InChI FPQLUUWDLSUKNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 5-2-formylphenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
PubChem CID 24229502
Nombre IUPAC 2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)benzaldehído
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC=CC=C2C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.19
Porcentaje de pureza 97%