Learn More
2-(3-Metoxifenil)etilamina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
15411739 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 15411739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64494.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2039-67-0 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Activated phenethylamine used in the perfluorooctanesulfonic acid catalyzed Pictet-Spengler reaction. Also used in a synthesis of 1,3-oxazepines via palladium-catalyzed intramolecular coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La fenetilamina activada se utiliza en la reacción de Pictet-Spengler catalizada por el ácido perfluorooctanosulfónico. También se utiliza en una síntesis de 1,3-oxazepinas mediante el acoplamiento intramolecular catalizado por paladio.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2039-67-0
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00008187
Clave InChI WJBMRZAHTUFBGE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methoxyphenethylamine, 3-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethanamine, 2-3-methoxyphenyl ethylamine, m-methoxyphenethylamine, m-methoxyphenylethylamine, 2-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-methoxy, phenethylamine, m-methoxy, 2-3-methoxy-phenyl-ethylamine
PubChem CID 74866
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)etanolamina
SMILES COC1=CC=CC(=C1)CCN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Color Amarillo
Densidad 1.038 g/mL
Punto de ebullición 118°C to 118°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.538
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 775202
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido