Learn More
2-(3-Metoxifenil)ciclohexanona, téc. 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11475217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475217 1 g 1 g
11485217 5 g 5 g
11495217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22619.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15547-89-4
Fórmula molecular C13H16O2
Peso molecular (g/mol) 204.269
Número MDL MFCD00001630
Clave InChI KACQSVYTBQDRGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl cyclohexan-1-one, cyclohexanone, 2-3-methoxyphenyl, acmc-20aoq7, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexanone, 2-3-methoxy-phenyl-cyclohexanone, cyclohexanone,2-3-methoxyphenyl, 2-3-methoxyphenyl-cyclohexan-1-one, 2-3-methoxyphenyl cyclohexanone, technical grade
PubChem CID 85868
Nombre IUPAC 2-(3-metoxifenil)ciclohexano-1-ona
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2CCCCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methoxyphenyl)cyclohexanone
Densidad 1.1
Punto de ebullición 140°C to 142°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.27
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico