Learn More
Clorhidrato de [2-(3-metoxifenil)ciclohex-1-enil]-N,N-dimetilmetanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de [2-(3-metoxifenil)ciclohex-1-enil]-N,N-dimetilmetanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 66170-32-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl)-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H23 N O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Tramadol Hydrochloride Imp. B (EP), Tramadol Imp. B (EP), [2-(3-Methoxyphenyl)cyclohex-1-enyl]-N,N-dimethylmethanamine Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Tramadol Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Tramadol Impurity B as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H23NO.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14)13-8-6-9-15(11-13)18-3;/h6,8-9,11H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.COc1cccc(c1)C2=C(CN(C)C)CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-[2-(3-metoxifenil)ciclohexen-1-il]-N,N-dimetilmetanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |