Learn More
Ácido 2-(3-metoxifenoxi)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Methoxyphenoxy)propanoic acid |
| CAS | 7309-52-6 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(3-Methoxy-phenoxy)-propionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-7(10(11)12)14-9-5-3-4-8(6-9)13-2/h3-7H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cccc(OC(C)C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-metoxifenoxi)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 196.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.074 |