Learn More
2-(3-metoxifenoxi)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Methoxyphenoxy)ethanamine |
| CAS | 6487-86-1 |
| Fórmula molecular | C9H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-(m-Methoxyphenoxy)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2/c1-11-8-3-2-4-9(7-8)12-6-5-10/h2-4,7H,5-6,10H2,1H3 |
| SMILES | COc1cccc(OCCN)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-metoxifenoxi)etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 167.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0946 |