Learn More
Éster dimetilo de ácido 2-(3-metoxialiliden)malónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11995121 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11995121 10 g Frasco de vidrio 10 g
10490911 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995121 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302090100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 41530-32-9 | C9H12O5 | 200.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41530-32-9
Fórmula molecular C9H12O5
Peso molecular (g/mol) 200.19
Clave InChI NOBNTZJTOBIOHL-GQCTYLIASA-N
Sinónimo 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-3-methoxyallylidene malonate, 1,3-dimethyl 2-2e-3-methoxyprop-2-en-1-ylidene propanedioate, 2-3-methoxyallylidene malonic acid dimethyl ester, 96, dimethyl 2-e-3-methoxyprop-2-enylidene propanedioate, propanedioic acid, 3-methoxy-2-propenylidene-, dimethyl ester, dimethyl e-2-3-methoxyallylidene malonate, 3-methoxy-2-propenylidene malonic acid dimethyl ester, dimethyl 2-2e-3-methoxy-2-propenylidene malonate #
PubChem CID 5374172
Nombre IUPAC dimetil 2-[(E)-3-metoxiprop-2-eniliden]propanodioato
SMILES COC=CC=C(C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Methoxyallylidene)malonic acid dimethyl ester
Color Verde-amarillo
Punto de ebullición 120.0°C to 125.0°C (0.3 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5370 to 1.5390
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.19
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de fusión baja