Learn More
2,3-lutidina-N-óxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,3-Lutidine-N-oxide |
| CAS | 22710-07-2 |
| Fórmula molecular | C7 H9 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dimethyl pyridine-N-oxide, 2,3-Dimethylpyridine 1-Oxide, 2,3-Dimethylpyridine N-oxide, 2,3-Lutidine-N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO/c1-6-4-3-5-8(9)7(6)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccn(=O)c1C |
| Nombre IUPAC | 1-óxido de 2,3-dimetilpiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 123.153 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 123.068 |