Learn More
2,3-Lutidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392266 500 g 500 g
11372266 25 g 25 g
11382266 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03697.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 583-61-9 | C7H9N | 107.156 g/mol
2,3-Lutidine is a lansoprazole intermediates. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2,3-lutidina es un intermedio del lansoprazol. Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 95 g/l a 20 ˚C.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-61-9
Fórmula molecular C7H9N
Peso molecular (g/mol) 107.156
Número MDL MFCD00009605
Clave InChI HPYNZHMRTTWQTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-lutidine, pyridine, 2,3-dimethyl, pyridine, dimethyl, dimethylpyridine, unii-5q0f649h6g, 2,3-dimethyl-pyridine, 2-3-lutidine, pyridine,3-dimethyl, 2,3-d1methylpyridine, pubchem20520
PubChem CID 11420
Nombre IUPAC 2,3-dimetilpiridina
SMILES CC1=C(N=CC=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Lutidine
Punto de fusión -17°C
Densidad 0.948
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.508
Cantidad 500 g
Número UN UN2929
Beilstein 106418
Información de solubilidad Soluble in water 95 gl/ @ 20?C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.16
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.