Learn More
2',3'-isopropilideno adenosina, TRC
Código de producto. 30392920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392920 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30392920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI82467550G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Isopropylidene Adenosine
CAS 362-75-4
Fórmula molecular C13 H17 N5 O4
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34
Nombre IUPAC [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metanol
Peso molecular (g/mol) 307.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1281