Learn More
2',3'-isopropilideno adenosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-Isopropylidene Adenosine |
| CAS | 362-75-4 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N5 O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17N5O4/c1-13(2)21-8-6(3-19)20-12(9(8)22-13)18-5-17-7-10(14)15-4-16-11(7)18/h4-6,8-9,12,19H,3H2,1-2H3,(H2,14,15,16)/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| Nombre IUPAC | [(3aR,4R,6R,6aR)-4-(6-aminopurin-9-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 307.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 307.1281 |