Learn More
Ácido 2',3'-isopropilideno adenosina-5'-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2',3'-Isopropylidene Adenosine-5'-carboxylic Acid |
| CAS | 19234-66-3 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N5 O5 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N5O5/c1-13(2)22-6-7(23-13)11(21-8(6)12(19)20)18-4-17-5-9(14)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,11H,1-2H3,(H,19,20)(H2,14,15,16)/t6-,7+,8-,11+/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2[C@@H](O1)[C@@H](O[C@@H]2C(=O)O)n3cnc4c(N)ncnc34 |
| Nombre IUPAC | Ácido (3aR,4R,6S,6aS)-4-(6-aminopurin-9-il)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 321.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 321.1073 |