Learn More
2-(3-Indolmetil)-L-triptófano, TRC
Código de producto. 30399287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30399287 10 mg -
30395976 1 mg 1 miligramo
30395484 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30399287 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI24343010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149724-31-2
Fórmula molecular C20H19N3O2
Peso molecular (g/mol) 333.39
Sinónimo 2-(1H-Indol-3-ylmethyl)-L-tryptophan, rac-(R)-3-(2-((1H-Indol-3-yl)methyl)-1H-indol-3-yl)-2-aminopropanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-[2-(1H-indol-3-ilmetil)-1H-indol-3-il]ácido propanoico
SMILES N[C@@H](Cc1c(Cc2c[nH]c3ccccc23)[nH]c4ccccc14)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Indolylmethyl)-L-tryptophan
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H19N3O2/c21-16(20(24)25)10-15-14-6-2-4-8-18(14)23-19(15)9-12-11-22-17-7-3-1-5-13(12)17/h1-8,11,16,22-23H,9-10,21H2,(H,24,25)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.1477