Learn More
2-(3-hidroxipropil)-3-metil-6,8-dihidroimidazo[4',5':5,6]benzo[1,2-b][1,4]tiazin-7(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Hydroxypropyl)-3-methyl-6,8-dihydroimidazo[4',5':5,6]benzo[1,2-b][1,4]thiazin-7(3H)-one |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(3-Hydroxypropyl)-3-methyl-6,8-dihydroimidazo[4',5':5,6]benzo[1,2-b][1,4]thiazin-7(3H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H15 N3 O2 S |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O2S/c1-16-9-5-4-8-13(19-7-11(18)14-8)12(9)15-10(16)3-2-6-17/h4-5,17H,2-3,6-7H2,1H3,(H,14,18) |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cn1c(CCCO)nc2c3SCC(=O)Nc3ccc12 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-hidroxipropil)-3-metil-6H-imidazo[4,5-h][1,4]benzotiazin-7-ona |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Peso molecular (g/mol) | 277.342 |
| Mostrar más |