Learn More
2-(3-hidroxipropil)-3-metil-6,8-dihidroimidazo[4',5':5,6]benzo[1,2-b][1,4]tiazin-7(3H)-ona, TRC
Código de producto. 30392556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30392556 250 mg 250 miligramos
30390026 50 mg 50 miligramos
30396113 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30392556 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953773250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Hydroxypropyl)-3-methyl-6,8-dihydroimidazo[4',5':5,6]benzo[1,2-b][1,4]thiazin-7(3H)-one
Nombres de analitos o componentes 2-(3-Hydroxypropyl)-3-methyl-6,8-dihydroimidazo[4',5':5,6]benzo[1,2-b][1,4]thiazin-7(3H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H15 N3 O2 S
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15N3O2S/c1-16-9-5-4-8-13(19-7-11(18)14-8)12(9)15-10(16)3-2-6-17/h4-5,17H,2-3,6-7H2,1H3,(H,14,18)
Tipo de solución Neat
SMILES Cn1c(CCCO)nc2c3SCC(=O)Nc3ccc12
Nombre IUPAC 2-(3-hidroxipropil)-3-metil-6H-imidazo[4,5-h][1,4]benzotiazin-7-ona
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 277.342
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.088