Learn More
Ácido 2-(3-hidroxifenil)propanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid |
| CAS | 56911-50-3 |
| Fórmula molecular | C9 H10 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-6(9(11)12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,10H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C(=O)O)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3-hidroxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.063 |