Learn More
2-[3-(Hidroximetil)-5-metil-4-triazolil]-5-clorobenzofenona, TRC
Código de producto. 17950575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950575 5 mg 5 miligramos
17924935 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950575 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9479505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38150-27-5
Fórmula molecular C17 H14 Cl N3 O2
Peso molecular (g/mol) 327.76
Sinónimo Alprazolam Imp. B (EP), [5-Chloro-2-(3-hydroxymehtyl-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl)phenyl]phenylmethanone, 2-[3-(Hydroxymethyl)-5-methyl-4-triazolyl]-5-chlorobenzophenone
Nombre IUPAC [5-cloro-2-[3-(hidroximetil)-5-metil-1,2,4-triazol-4-il]fenil]-fenilmetanona
SMILES Cc1nnc(CO)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Hydroxymethyl)-5-methyl-4-triazolyl]-5-chlorobenzophenone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14ClN3O2/c1-11-19-20-16(10-22)21(11)15-8-7-13(18)9-14(15)17(23)12-5-3-2-4-6-12/h2-9,22H,10H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0775