Learn More
2-[3-[(Hidroxiimino)metilo]-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-5-Éster etílico del ácido tiazolecarboxílico, TRC
Código de producto. 30408388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408388 1 g
30394805 500 mg
30398025 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2969101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271738-74-9
Fórmula molecular C18H22N2O4S
Peso molecular (g/mol) 362.44
Sinónimo Febuxostat Impurity 6
Nombre IUPAC etil 2-[3-[(E)-hidroxiiminometil]-4-(2-metilpropoxi)fenil]-4-metil-1,3-tiozol-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(\C=N\O)c2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-[(Hydroxyimino)methyl]-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-Thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O4S/c1-5-23-18(21)16-12(4)20-17(25-16)13-6-7-15(24-10-11(2)3)14(8-13)9-19-22/h6-9,11,22H,5,10H2,1-4H3/b19-9+
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.13