Learn More
2-(3-hidroxi-1-fenilpropil)-4-metilfenol, Mikromol™
Descripción
2-(3-hidroxi-1-fenilpropil)-4-metilfenol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol |
| CAS | 851789-43-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H18 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-(3-Hydroxy-1-phenylpropyl)-4-methylphenol, 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropan-1-ol, 3-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropanol, Benzenepropanol, 2-hydroxy-5-methyl-gamma-phenyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18O2/c1-12-7-8-16(18)15(11-12)14(9-10-17)13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,14,17-18H,9-10H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(O)c(c1)C(CCO)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-(3-hidroxi-1-fenilpropil)-4-metilfenol |
| Mostrar más |