Learn More
2,3-Heptanediona, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459426 100 g 100 g
11439426 5 g 5 g
11449426 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459426 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19136.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 96-04-8 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-04-8
Fórmula molecular C7H12O2
Peso molecular (g/mol) 128.171
Número MDL MFCD00036550
Clave InChI FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-heptanedione, acetyl valeryl, valerylacetyl, acetylvaleryl, acetyl pentanoyl, unii-dk55dde86p, dk55dde86p, benzil-related compound, 47, heptanedione, fema no. 2543
PubChem CID 60983
Nombre IUPAC Heptano-2,3-diona
SMILES CCCCC(=O)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Heptanedione
Densidad 0.92
Punto de ebullición 64°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 100 g
Número UN UN1224
Beilstein 1700989
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.17
Porcentaje de pureza ≥97%