Learn More
2-(3-Fluorofenil)etilamina ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492099 25 g 25 g
15482099 5 g 5 g
15402109 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15492099 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64762.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 404-70-6 | C8H11FN | 140.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 404-70-6
Fórmula molecular C8H11FN
Peso molecular (g/mol) 140.18
Número MDL MFCD00075376
Clave InChI AUCVZEYHEFAWHO-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 3-fluorophenethylamine, 2-3-fluorophenyl ethylamine, 2-3-fluoro-phenyl-ethylamine, 2-3-fluorophenyl ethanamine, 2-3-fluorophenyl ethan-1-amine, benzeneethanamine, 3-fluoro, m-fluorophenethylamine, 3-flourophenethylamine, m-fluorophenylethylamine, 3-fluoro phenethylamine
PubChem CID 533928
Nombre IUPAC 2-(3-fluorofenil)etanamina
SMILES [NH3+]CCC1=CC=CC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Densidad 1.066 g/mL
Punto de ebullición 87°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.509
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 3045789
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.17
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Líquido