Learn More
2-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-4-metil-5-hidroximetiltiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-methyl-5-hydroxymethyl thiazole |
| CAS | 317319-27-0 |
| Fórmula molecular | C12 H9 F4 N O S |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9F4NOS/c1-6-10(5-18)19-11(17-6)7-2-3-8(9(13)4-7)12(14,15)16/h2-4,18H,5H2,1H3 |
| SMILES | Cc1nc(sc1CO)c2ccc(c(F)c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | [2-[3-fluoro-4-(trifluorometil)fenil]-4-metil-1,3-tiazol-5-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 291.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 291.0341 |