Learn More
Ácido 2-((3-fluoro-4-(metilcarbamoil)fenil)amino)-2-metilpropanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-((3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)amino)-2-methylpropanoic acid |
| CAS | 1289942-66-0 |
| Fórmula molecular | C12H15FN2O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Enzalutamide Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15FN2O3/c1-12(2,11(17)18)15-7-4-5-8(9(13)6-7)10(16)14-3/h4-6,15H,1-3H3,(H,14,16)(H,17,18) |
| SMILES | CC(C(O)=O)(NC1=CC(F)=C(C(NC)=O)C=C1)C |
| Peso molecular (g/mol) | 254.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.1067 |