Learn More
2-(3-Etoxi-4-metoxifenil)etil-1,1,2,2-d4-amina HCl, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanamine-D4 (aminoethyl-D4) Hydrochloride |
| CAS | 1398066-01-7 |
| Fórmula molecular | C11 D4 H13 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzeneethan-α,α,β,β-d4-amine, 3-ethoxy-4-methoxy-, hydrochloride (1:1) (ACI), 3-Ethoxy-4-methoxybenzeneethan-α,α,β,β-d4-amine hydrochloride, α,α,β,β-Tetradeuterio-3-ethoxy-4-methoxyphenylethylamine hydrochloride, 3-O-Ethyl-4-O-methyldopamine-d4 hydrochloride, 3-Ethoxy-4-methoxy-β-phenylethylamine-α,α,β,β-d4 hydrochloride, 2-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanamine-D4 (aminoethyl-D4) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C11H17NO2.ClH/c1-3-14-11-8-9(6-7-12)4-5-10(11)13-2;/h4-5,8 H,3,6-7,12H2,1-2H3;1 H/i6D2,7D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1ccc(OC)c(OCC)c1 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(3-etoxi-4-metoxifenil)etanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 235.7438 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.1277 g/mol |
| Mostrar más |