Learn More
2,3-Epoxibutanol, TRC
Código de producto. 30381971
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381971 1 g
30385014 2.5 g
30378573 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381971 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5890601G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872-38-8
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Sinónimo 3-Methyl-2-oxiranemethanol, (3-Methyloxiran-2-yl)methanol, 2,3-Epoxy-1-butanol, 3-Methyloxiranemethanol, NSC 34457
Nombre IUPAC (3-metiloxiran-2-il)metanol
SMILES CC1OC1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Epoxybutanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2/c1-3-4(2-5)6-3/h3-5H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.0524