Learn More
2',3'-Ditiouridine, TRC
Código de producto. 30375921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375921 5 mg
30375751 1 mg
30380765 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4943755MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156592-92-6
Fórmula molecular C9 H12 N2 O4 S2
Peso molecular (g/mol) 276.33
Nombre IUPAC 1-[(2R,3S,4R,5R)-5-(hidroximetil)-3,4-bis(sulfanil)oxolán-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](S)[C@@H]1S)N2C=CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',3'-Dithiouridine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O4S2/c12-3-4-6(16)7(17)8(15-4)11-2-1-5(13)10-9(11)14/h1-2,4,6-8,12,16-17H,3H2,(H,10,13,14)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0238