Learn More
2,3-Difenilquinoxalina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460611 5 g 5 g
11470611 25 g 25 g
11480611 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460611 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20100.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1684-14-6 | C20H14N2 | 282.346 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1684-14-6
Fórmula molecular C20H14N2
Peso molecular (g/mol) 282.346
Número MDL MFCD00014659
Clave InChI RSNQVABHABAKEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74311
Nombre IUPAC 2,3-Difenilquinoxalina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC3=CC=CC=C3N=C2C4=CC=CC=C4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diphenylquinoxaline
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 5 g
Beilstein 209272
Sinónimo quinoxaline, 2,3-diphenyl, quinoxaline,2,3-diphenyl, 2,3-diphenyl-quinoxaline, diphenylquinoxaline, quinoxaline,3-diphenyl, acmc-1c07k, 2,3-diphenylguinoxaline, 2,3-diphenyl-1,4-benzodiazine
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.35
Porcentaje de pureza ≥98%