Learn More
2,3-Difenilpirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11407716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11407716 1 g 1 g
11417716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11407716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14700.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1588-89-2 | C16H12N2 | 232.286 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1588-89-2
Fórmula molecular C16H12N2
Peso molecular (g/mol) 232.286
Número MDL MFCD00053000
Clave InChI PTZIVVDMBCVSMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diphenyl-pyrazine, chembl48222, bis-phenyl pyrazine, maybridge1_007492, acmc-1bu2l
PubChem CID 243907
Nombre IUPAC 2,3-difenilpirazina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC=CN=C2C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diphenylpyrazine
Punto de fusión 119°C to 122°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.29
Porcentaje de pureza 98%