Learn More
Anhídrido 2,3-difenilmaleico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388346 1 g 1 g
11398346 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388346 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15612.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4808-48-4 | C16H10O3 | 250.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4808-48-4
Fórmula molecular C16H10O3
Peso molecular (g/mol) 250.253
Número MDL MFCD00005521
Clave InChI OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-diphenylmaleic anhydride, diphenylmaleic anhydride, 3,4-diphenyl-2,5-furandione, diphenylfuran-2,5-dione, 2,3-diphenylmaleicanhydride, 2,5-furandione, 3,4-diphenyl, acmc-1asck, 2, 3,4-diphenyl, diphenyl-maleic anhydride, 2,5-furandione,3,4-diphenyl
PubChem CID 78530
Nombre IUPAC 3,4-difenilfurano-2,5-diona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2=O)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Diphenylmaleic anhydride
Punto de fusión 157°C to 160°C
Punto de ebullición 236°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 191180
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.26
Porcentaje de pureza 98%